CRM46286
Flurtamone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
5-(Methylamino)-2-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-furanone
Scegli un formato
76,50 €
Scegli un formato
About This Item
76,50 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
Limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC1=C(C(=O)C(O1)c2ccccc2)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F3NO2/c1-22-17-14(12-8-5-9-13(10-12)18(19,20)21)15(23)16(24-17)11-6-3-2-4-7-11/h2-10,16,22H,1H3
NYRMIJKDBAQCHC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)