33149
Diphenylamine
puriss. p.a., redox indicator, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
redox indicator
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
5.82 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 108 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Temp. autoaccensione
1175 °F
tecniche
titration: suitable
Impurezze
≤0.01% insoluble in ethanol
Residuo alla calcinazione
≤0.03% (as SO4)
P. eboll.
302 °C (lit.)
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
52.5-54.0 °C
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): in accordance
Cationi in tracce
Fe: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT1A4(54657)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Liver,spleen
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?