Documenti fondamentali
CRM44647
Supelco
Aflatoxin B1 solution
Aflatoxin B1 solution
certified reference material, 20 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Mycotoxins
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.27
Beilstein:
1269174
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Il prodotto CRM44647 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
20 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto