Documenti fondamentali
CRM33376
Supelco
β-HCH
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
β-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
Scegli un formato
CRM33376-50MG
45,00 €
45,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
CRM33376-50MG
45,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6Cl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.83
Beilstein:
1907338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
45,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[C@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3+,4+,5-,6-
JLYXXMFPNIAWKQ-CDRYSYESSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
b-HCH is a byproduct of the production of the insecticide lindane (g-HCH). It is not listed in the European Union pesticide database. As of 2009 it is listed in the Stockholm Convention as a persistent organic pollutant. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)