Documenti fondamentali
BP877
Tamsulosin hydrochloride impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Scegli un formato
25 MG
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
201,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tamsulosin
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Tamsulosin hydrochloride impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tamsulosin Prolonged-release Capsules
  • Tamsulosin Prolonged-release Tablets
  • Confezionamento
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral
    Codice della classe di stoccaggio
    13 - Non Combustible Solids
    WGK 2
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)