BP561
trans-Clopenthixol hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
trans-Clopenthixol dihydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zuclopenthixol
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1c2c(cc(cc2)Cl)\C(=C\CCN4CCN(CC4)CCO)\c3c1cccc3.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C22H25ClN2OS.2ClH/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26;;/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2;2*1H/b18-5+;;
LPWNZMIBFHMYMX-MONHGIHASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)