Documenti fondamentali
BP237
Methyl N-4-[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonylcarbamate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl {{4-{2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl}phenyl}sulfonyl}carbamate
Scegli un formato
25 MG
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
201,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19ClN2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
glyburide, glibenclamide
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NC(=O)OC)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)OC
InChI
1S/C18H19ClN2O6S/c1-26-16-8-5-13(19)11-15(16)17(22)20-10-9-12-3-6-14(7-4-12)28(24,25)21-18(23)27-2/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
FHUMMCKSSXULQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Methyl N-4-[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonylcarbamate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Confezionamento
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)