Documenti fondamentali
BP1229
Capecitabine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5′-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Ro-9-1978
Scegli un formato
100 MG
234,00 €
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
234,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22FN3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
234,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
capecitabine
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
Informazioni sul gene
human ... TYMS(7298)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Capecitabine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Capecitabine Tablets
  • Azioni biochim/fisiol
    Capecitabine is an anti-cancer drug, a prodrug of doxifluridine, metabolized to 5-fluorouracil at the tumor site.
    Capecitabine is an anti-cancer drug, a prodrug of doxifluridine, metabolized to 5-fluorouracil at the tumor site. The activation of capecitabine follows a pathway with three enzymatic steps and two intermediary metabolites, 5′-Deoxy-5-fluorocytidine (5′-DFCR) and 5′-Deoxy-5-fluorouridine (5′-DFUR), to form 5-fluorouracil.
    Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Consigli di prudenza
    Classi di pericolo
    Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)