Documenti fondamentali
97585
Supelco
Citrus Red 2
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
1-(2,5-Dimethoxyphenylazo)-2-naphthol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.33
Colour Index:
12156
Beilstein:
4510811
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(c1)N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-22-13-8-10-17(23-2)15(11-13)19-20-18-14-6-4-3-5-12(14)7-9-16(18)21/h3-11,21H,1-2H3
GJUABKCEXOMRPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)