Documenti
95661
Supelco
1,10-Diaminodecane
analytical standard
Sinonimo/i:
1,10-Decanediamine, Decamethylenediamine
About This Item
Formula condensata:
NH2(CH2)10NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.31
Beilstein:
1738591
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
P. eboll.
140 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)