Documenti fondamentali
90844
Supelco
1-Stearoyl-rac-glycerol
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Monooctadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-stearate, DL-α-Stearin, Monostearin
Scegli un formato
100 MG
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
135,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.56
Beilstein:
1728685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)