Vai a
36484
2-Stearoylglycerol
analytical standard
Sinonimo/i:
β-Monostearin, 2-Monostearin, 2-Monostearoylglycerol, 2-Octadecanoylglycerol, Glycerol β-monostearate, Octadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
449,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H42O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.56
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1799576
449,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
functional group
ester
storage temp.
−70°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI key
YQEMORVAKMFKLG-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2701217561441679
2-Stearoylglycerol analytical standard
Supelco
36484
2-Stearoylglycerol
2-Palmitoylglycerol analytical standard
Supelco
75614
2-Palmitoylglycerol
Glyceryl trioleate analytical standard
Supelco
41679
Glyceryl trioleate
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
functional group
ester
functional group
ester, hydroxyl
functional group
ester
functional group
ester
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)