Documenti fondamentali
90648
Supelco
Oleamide-13C18
analytical standard
Sinonimo/i:
Oleic acid amide-13C18, cis-9,10-Octadecenoamide-13C18, cis-9-Octadecenamide-13C18
Scegli un formato
10 MG
309,00 €
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
309,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C18H35NO
Peso molecolare:
299.34
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)