Documenti fondamentali
89407
Supelco
BDE No 209 solution
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50), analytical standard
Sinonimo/i:
Decabromodiphenyl ether solution, Decabromodiphenyl oxide
Scegli un formato
1 ML
208,00 €
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
208,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12Br10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
959.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solution
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
The customer needs to make sure that the standard is homogeneous, this can be achieved by shaking, vortexing , or sonicating the ampoule before opening the ampoule. Care should be taken when opening the ampoule to avoid any injuries from the broken glass.
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)