Documenti fondamentali
843382
TSKgel® SP-5PW (20) Bulk Media
phase sulfonic acid, bottle of 25 mL, 20 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
Scegli un formato
25 ML
417,00 €
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
417,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome Commerciale
TSKgel®
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43382
Parametri
20 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
20 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
30 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
TSKgel SP-5PW resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)