Documenti fondamentali
814714
TSKgel® SP-5PW (20) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase sulfonic acid, 20 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
Scegli un formato
250 ML
3.090,00 €
3.090,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
3.090,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
3.090,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome Commerciale
TSKgel®
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 250 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14714
Parametri
20 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
20 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
TSKgel SP-5PW resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)