Documenti fondamentali
821941
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, carbamoyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1 cm x 2 mm ID, 5 μm, 3pk
Scegli un formato
3 EA
460,00 €
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
460,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L68
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21941
Parametri
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 2 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
carbamoyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Descrizione generale
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Stato fisico
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)