821303
TOYOPEARL® PPG-600M Bulk Media
phase polypropylene glycol, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® PPG-600 HIC Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21303
Parametri
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
polypropylene glycol phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
1-13
Capacità
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)