Vai a
A1016
Amaranth
Dye content 85-95 %, Powder
Sinonimo/i:
Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
216,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
694,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H11N2Na3O10S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
604.47
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-022-2
MDL number:
Colour Index Number:
16185
Beilstein/REAXYS Number:
4122311
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Amaranth, Dye content 85-95 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 85-95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown to red-brown
pH
9.65 (28 °C, - OECD Test Guideline 122 - alkaline)
mp
>350 °C (at 966.25 hPa)
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
Application
Amaranth has been used as a dye for the microscopic visualization of crop contraction in blowflies. It has been used in the electrophoresis gel to track the migration front of the electrode buffer.
Biochem/physiol Actions
Amaranth is an azo dye which is mainly used in the the beverage and food industries. It is also considered as an endocrine disruptor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
87612R4127200964
Amaranth Dye content 85-95 %
Sigma-Aldrich
A1016
Amaranth
Amaranth analytical standard
Supelco
87612
Amaranth
Rhodamine 6G Dye content ~95 %
Sigma-Aldrich
R4127
Rhodamine 6G
Erythrosin B Dye content ≥95 %
Sigma-Aldrich
200964
Erythrosin B
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown to red-brown
color
-
color
-
color
orange to red-orange
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
solubility
1 M NH4OH: 1 mg/mL, 1 M NH4OH: soluble 1 mg/mL, orange to red
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amaranth
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
417.2 °F - closed cup
flash_point_c
214 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)