GE17548911
HiTrap® Capto™ Lentil Lectin
pkg of 5 × 1 mL, Cytiva, 17-5489-11, 75 μm avg. part. size
Scegli un formato
1.510,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.510,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
17-5489-11
Cytiva
Dimens. media delle particelle
75 μm
Descrizione generale
- Group-specific adsorbent for carbohydrate-containing molecules
- High productivity and cost-efficiency in downstream operations
- Animal component-free production
Capto Lentil Lectin resin is based on a rigid high-flow agarose base matrix that enables high flow rates. The product is available in bulk as well as in various high-throughput process development formats.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)