Documenti fondamentali
819321
TSKgel® SuperAW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
Scegli un formato
1 EA
816,00 €
816,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
816,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
816,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® SuperAW Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19321
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
7 μm
Dimensione pori
mixed
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Guard Column for TSKgel SuperAW2500-4000 columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)