Documenti fondamentali
819012
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C8 (octyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
Scegli un formato
3 EA
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® Octyl-80Ts Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19012
Grado di funzionalizzazione
11% Carbon, monolayer, endcapped
Parametri
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Area superficiale
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
80 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Octyl-80Ts columns, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Stato fisico
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)