Documenti fondamentali
819010
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, carbamoyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1.5 cm x 3.2 mm ID, 5 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L68
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19010
Parametri
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
carbamoyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descrizione generale
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)