818520
TSKgel® ODS-80Ts QA HPLC Column
phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18520
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametri
1.2 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
425 m2/g
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Accessorio
Precolonna
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti