818074
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
phase amine-activated, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
Scegli un formato
8.220,00 €
Scegli un formato
About This Item
8.220,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione
Adsorption Capacity (> 80 g/L IgG (static); >70 g/L IgG (dynamic at 5 min. residence time))
Clean in Place (CIP) (0.1 M NaOH)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 18074
Grado di funzionalizzazione
100 μmol/mL±30 ligand density
Parametri
pressure (max. 3 bar)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
amine, primary
amine-activated phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH
2-13
Tecnica di separazione
anion exchange
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)