Documenti fondamentali
808038
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
phase iminodiacetic acid, bottle of 100 g, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
Scegli un formato
100 G
2.620,00 €
2.620,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
2.620,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
2.620,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
phase filter (Epoxy)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
powder (dry, free-flowing)
Confezionamento
bottle of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08038
Grado di funzionalizzazione
800 μeq/g ligand density
Parametri
pressure (max. 3 bar)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
iminodiacetic acid phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
Capacità
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
Tecnica di separazione
affinity
Descrizione generale
Toyopearl AF-Epoxy-650 resin is an activated resin provided in dry form for the immobilization of protein ligands for affinity chromatography. It is used when high densities of low molecular weight molecules need to be attached. It is also useful when a conversion to other special functional groups is required prior to ligand immobilization. For instance, its hydrazide form is very useful for carbohydrates or glycoprotein ligands.
Stato fisico
Shipped in dry, free flowing powder.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)