Documenti fondamentali
817396
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
Scegli un formato
1 L
7.630,00 €
7.630,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
7.630,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
7.630,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
phase filter (Formyl)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 17396
Grado di funzionalizzazione
40-70 μeq/mL ligand density
Parametri
pressure (max. 3 bar)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
aldehyde phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH
6-9
Tecnica di separazione
affinity
Descrizione generale
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
Stato fisico
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)