Documenti fondamentali
814717
TSKgel® SP-5PW (30) Bulk Media
phase sulfonic acid, bottle of 1 L, 30 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
Scegli un formato
1 L
6.270,00 €
6.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
6.270,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
6.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome Commerciale
TSKgel®
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14717
Parametri
20 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
30 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
TSKgel SP-5PW resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)