814684
TOYOPEARL® HW-50S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 35 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14684
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylate
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
35 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)