Documenti fondamentali
808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® SWXL Columns, TSKgel® SWxl Top-Off, 5μm, for TSKgel® SWxl and QC-PAK columns, 1g
Scegli un formato
1 G
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
139,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonne TSKgel® SWXL, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 1 g
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08544
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Top-Off for TSKgel SWxl and QC-PAK columns, 5 μm, 1 gram
Applicazioni
TSKgel® SWXL top-off gel may be used as a silica-based support column in the separation of proteins using high performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Stato fisico
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New high-performance gel filtration columns for protein separation.
Kato Y, et al.
Journal of Chromatography A, 404, 333-339 (1987)