Documenti fondamentali
807157
TSKgel® SAX (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 6 mm, trimethylamine phase
Scegli un formato
1 EA
1.530,00 €
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.530,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® SAX HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Cl-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 07157
Parametri
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
trimethylamine phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
TSKgel® SAX columns are packed with 5μm porous spherical PS/DVB particles which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the separation of isomerized sugars, alcohols, and low molecular weight organic acids.
Stato fisico
Shipped in DI water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)