Documenti fondamentali
802374
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
Tubing, SS
Scegli un formato
5 EA
52,50 €
52,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
52,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
52,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 5 ea
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 02374
tecniche
LPLC: suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
10 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)