Documenti fondamentali
77988
Supelco
Acetoacetic acid-13C4 lithium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
Lithium acetoacetate-13C4
Scegli un formato
1 MG
70,40 €
10 MG
152,00 €
70,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
70,40 €
10 MG
152,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4H6O3 · xLi+
Peso molecolare:
106.06 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
70,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)