Documenti
54374
Supelco
Lithium acetoacetate
analytical standard
Sinonimo/i:
Acetoacetic acid lithium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2COOLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.02
Beilstein:
5774841
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)