Documenti fondamentali
7750999
RheBuild® Kit
for use with 7750 TPMV Series
Scegli un formato
1 EA
334,00 €
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
334,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Compatibilità
for use with 7750 TPMV Series
Descrizione generale
These kits include all of the tools and parts you need to repair your Rheodyne injector. The parts included are those most likely to be damaged, worn, or lost. Kits for front-loading injectors include: rotor seal, stator face assembly, isolation seal, needle guide, needle port cleaner, 2 hex keys, operating instructions, and a mini-manual. Parts may vary, depending on valve model.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)