Documenti fondamentali
74175
Supelco
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
Scegli un formato
100 MG
52,20 €
52,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
52,20 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Beilstein:
2210195
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
52,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)