Documenti fondamentali
72663
Supelco
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OH)COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
95-98 °C
96-98 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)