Documenti fondamentali
69127
Supelco
Diethyl azelate
analytical standard
Sinonimo/i:
Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
Scegli un formato
100 MG
49,80 €
49,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
49,80 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
49,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
172 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−16-−15.8 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)