Documenti fondamentali
69085
Supelco
Di(ethylene glycol) dibenzoate
analytical standard
Scegli un formato
100 MG
49,80 €
49,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
49,80 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CO2CH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
49,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. ebollizione
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)