Documenti fondamentali
65724-U
Supelco
Discovery® Zr-PBD HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L49
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
2% Carbon loading
Parametri
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
30 m2/g
Matrice
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
polybutadiene phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-13
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Discovery® Zr-PBD comprises spherical, porous zirconia particles with a durable coating of polybutadiene. It operates via a reverse-phase mechanism, but is less hydrophobic, so less organic solvent is required for elution. Discovery Zr-PBD complements the selectivity offering of the other zirconia and silica-based Discovery phases, and allows the use of a wide range of mobile phase pH from pH 1 to 13.
Caratteristiche e vantaggi
• General purpose zirconia phase
• Selectivity similar to C18-silica
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)