L2262
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype typhimurium
purified by gel-filtration chromatography
Sinonimo/i:
LPS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Salmonella enterica (Serotype typhimurium)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Purificato mediante
gel-filtration chromatography
Impurezze
<1% Protein
Colore
white to faint yellow
Solubilità
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenuto correlato
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.