Documenti fondamentali
64720-U
Supelco
Snyder Column
3-ball design, ground joint
Sinonimo/i:
MICRO SNYDER Column
Scegli un formato
1 EA
122,00 €
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
122,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
agenzia
suitable for EPA 1613
Confezionamento
pkg of 1 ea
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.