Documenti fondamentali
Z517100
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), five sections
Scegli un formato
1 EA
190,00 €
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
190,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
Joints: ST/NS24/40 (2)
Diam. int. × diam. est.
11 mm × 15 mm
Lungh. effettiva
380 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)