Documenti fondamentali
59509
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Scegli un formato
1 KIT
336,00 €
336,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
336,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
336,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
SUPELCOSIL LC-SCX Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agenzia
suitable for USP L9
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid, propyl- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
cation exchange
Nota a piè di pagina
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x