Documenti fondamentali
58694-U
FEP Tubing
Scegli un formato
1 EA
54,90 €
54,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
54,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
54,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Parametri
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
Descrizione generale
For connecting pump to reservoirs. Use 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D. tubing with most pumps, 0.15 in. O.D. × 0.118 in. I.D. tubing with Waters pumps. 10 ft./3 m length.
PTFE FEP tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
54994
PEEK Tubing
PTFE Tubing tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
Supelco
20533
PTFE Tubing
Domande
  1. Hello, which are the dimension of the tubing? It is not super clear from the article description
    1 risposta
    1. The dimensions of the tubing is 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D.