Documenti fondamentali
22949
Supelco
Union, reducing
zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinonimo/i:
Valco® Unions
Scegli un formato
1 EA
40,50 €
40,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
40,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
40,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI Valco® IZR21C
Dimensioni foro
0.25 mm
Raccordi
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
Compatibilità
for connecting 1/8 to 1/16 in.
Descrizione generale
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Union PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Z227242
Union