Documenti fondamentali
581427-U
Supelco
Ascentis® C8 Supelguard Guard Cartridge
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
Scegli un formato
1 KIT
115,50 €
115,50 €
Prezzo di listino231,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
115,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
115,50 €
Prezzo di listino231,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Ascentis® C8 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)