Documenti fondamentali
57203
Supelco
Supelclean LC-SAX SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Scegli un formato
100 G
616,00 €
616,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
616,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
616,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Confezionamento
pkg of 100 g
Livello qualitativo
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Gruppo funzionale matrice
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
ion exchange
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.