Documenti fondamentali
57159-U
Supelco
Preppy Vacuum Manifold Collection Rack
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Sinonimo/i:
Preppy 12 PORT RACK PLATE, 1 & 4ML VIALS
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Applicazioni
Recommended 2 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27487-U, 27490-U, or 27493. Recommended 4 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27136, 27006, 27012.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)