Documenti fondamentali
57133
Supelco
Tubo Supelclean per LC SPE con silice
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
Scegli un formato
20 EA
276,00 €
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
276,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit
polypropylene hardware
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 5 g
Confezionamento
pk of 20
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
20 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
silica bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)